Learn More
Brady™ Stark haftendes, transparentes Mehrzweck-Etikettenband aus Polyester für M6/M7-Drucker
Polyesteretiketten für raue Umgebungen eignen sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Kennzeichnung von Solarmodulen.
Marke: Brady™ 173728
Beschreibung
- Hergestellt aus strapazierfähigem, glänzendem, transparentem Polyester mit permanentem Acrylkleber
- Die Etiketten sind chemikalien-, öl- und wasserbeständig.
- UL-anerkannt für die Verwendung im Außenbereich auf Glas-, duroplastischen Polyester- und Polyvinylfluorid-Kunststoffoberflächen zur Unterstützung der Solarpanel-Identifizierung
- CSA akzeptiert
- Betriebstemperatur von -56 °C bis +110 °C (-70 °F °bis +230 °F)
- Hergestellt aus B-432 Polyestermaterial
Spezifikation
| Nicht autoklavierbar | |
| Dauerhaftes Acryl | |
| Klar | |
| Stanzform | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung | |
| Nein | |
| Rechteck | |
| -40 °C bis 100 °C | |
| 0.102 mm | |
| 0,5 in. | |
| 25.4 mm | |
| M6-17-432 |
| ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt | |
| Ohne | |
| Glanz | |
| Polyester | |
| Thermotransfer | |
| Unsteril | |
| M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
| 500 Etiketten | |
| -40 bis +212 °F | |
| 0,004 in. | |
| 0,5 x 1 in. | |
| 1 in. | |
| 12.7 mm |