missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung

Für Standard-DNA-Anwendungen

69.30 CHF - 620.00 CHF

Chemische Identifikatoren

CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15420177
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61123.14
25 g
69.30 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15430177
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61123.22
100 g
200.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15440177
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J61123.36
500 g
620.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

For standard DNA applications.Agarose, High Melting Temperature, Medium Resolution is used for standard DNA separations. It is involved in the purification of protein by using column-based preparative scale separation as in gel filtration chromatography and ion exchange chromatography

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Für Standard-DNA-Anwendungen wird Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung für Standard-DNA-Trennungen verwendet. Sie ist an der Aufreinigung von Proteinen beteiligt, indem sie eine säulenbasierte präparative Skalentrennung wie bei der Gelfiltrationschromatographie und der Ionenaustauschchromatographie verwendet

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Schmelztemperatur: ∼88 °. Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

9012-36-6
MFCD00081294

Spezifikation

Agarose
Pulver
Weiß
Soluble in water.
high melting temperature, medium resolution
9012-36-6
MFCD00081294
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'einecsNumber' : 232-731-8

missing translation for 'tsca' : Ja

Recommended Storage : Umgebungstemperaturen

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt