Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung
Artikelnummer. 15420177
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15420177 25 g 25 Gramm
15430177 100 g 100 Gramm
15440177 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420177 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61123.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für Standard-DNA-Anwendungen
For standard DNA applications.Agarose, High Melting Temperature, Medium Resolution is used for standard DNA separations. It is involved in the purification of protein by using column-based preparative scale separation as in gel filtration chromatography and ion exchange chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Für Standard-DNA-Anwendungen. Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung, wird für Standard-DNA-Trennungen verwendet. Durch Verwendung säulenbasierter präparativer Skalentrennung wie bei der Gelfiltrationschromatographie und der Ionenaustauschchromatographie an der Aufreinigung von Proteinen beteiligt
Löslichkeit
In Wasser löslich.
Hinweise
Schmelztemperatur: ca. 88 °C. Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis high melting temperature, medium resolution
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.