missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung

Für Standard-DNA-Anwendungen

Marke:  Thermo Scientific Chemicals J61123.22

185.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Menge 100 g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15430177

  • 200.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

For standard DNA applications.Agarose, High Melting Temperature, Medium Resolution is used for standard DNA separations. It is involved in the purification of protein by using column-based preparative scale separation as in gel filtration chromatography and ion exchange chromatography

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Für Standard-DNA-Anwendungen. Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung, wird für Standard-DNA-Trennungen verwendet. Durch Verwendung säulenbasierter präparativer Skalentrennung wie bei der Gelfiltrationschromatographie und der Ionenaustauschchromatographie an der Aufreinigung von Proteinen beteiligt

Löslichkeit
In Wasser löslich.

Hinweise
Schmelztemperatur: ca. 88 °C. Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

9012-36-6
MFCD00081294

Spezifikation

Agarose
Pulver
Weiß
MFCD00081294
high melting temperature, medium resolution
9012-36-6
100 g
Soluble in water.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR13L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ61123.14,J61123.36,J61123.22
ChargennummerW24K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberJ61123.14,J61123.36,J61123.22
ChargennummerT16K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberJ61123.14,J61123.36,J61123.22
ChargennummerM23J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberJ61123.14,J61123.36,J61123.22
ChargennummerP04I085 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ61123.14,J61123.36,J61123.22
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose, hohe Schmelztemperatur, mittlere Auflösung > 100 g

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt