Learn More
Adiponectin Mouse, Clone: ADPN/1370, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Adiponectin |
---|---|
Klon | ADPN/1370 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911208
|
EnquireBio
9370-MSM3-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901208
|
EnquireBio
9370-MSM3-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Adiponectin | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
9370 | |
Recombinant human Adiponectin protein fragment | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
26-30kDa |
ADPN/1370 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001171271 | |
ADIPOQ | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and Cell Surface | |
HeLa cells or Kidney |