Learn More
Adiponectin Mouse, Clone: ADPN/1370, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 9370-MSM3-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901208
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
Adiponectin
Cytoplasmic and Cell Surface
ADPN/1370
Unconjugated
NP_001171271
Mouse
26-30kDa
Protein A/G Purified
RUO
9370
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
ADIPOQ
Recombinant human Adiponectin protein fragment
HeLa cells or Kidney
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.