Learn More
FTM Technologies™ Aktivkohlefilter
Zur Beseitigung von schädlichen oder unangenehmen Gerüchen, die von Flüssigkeiten, Dämpfen oder Rauch ausgehen. FTM Technologies™ Aktivkohlefilter sind für den Einsatz in Abzugshauben vorgesehen.
165.00 CHF - 258.00 CHF
Spezifikation
Material | Aktivkohle |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für organische Dämpfe, Säuren und Gerüche |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Typ | Filter |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11738044
|
FTM Technologies™
FCP1 |
Abzugshauben (außer HI8F/HI8V) |
165.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11738024
|
FTM Technologies™
FC2 |
Modelle mit Abzugshaube HI8F/HI8V |
258.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hervorragender Schutz im Labor
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Abzugshauben
Spezifikation
Aktivkohle | |
Für organische Dämpfe, Säuren und Gerüche | |
Je 1 | |
Filter |