Learn More
FTM Technologies™ Aktivkohlefilter
Zur Beseitigung von schädlichen oder unangenehmen Gerüchen, die von Flüssigkeiten, Dämpfen oder Rauch ausgehen. FTM Technologies™ Aktivkohlefilter sind für den Einsatz in Abzugshauben vorgesehen.
Marke: FTM Technologies™ FC2
Additional Details : Gewicht : 0.65700kg
Beschreibung
- Hervorragender Schutz im Labor
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Abzugshauben
Spezifikation
Modelle mit Abzugshaube HI8F/HI8V | |
Für organische Dämpfe, Säuren und Gerüche | |
Filter |
Aktivkohle | |
Je 1 |