Learn More
FTM Technologies™ Aktivkohlefilter
Zur Beseitigung von schädlichen oder unangenehmen Gerüchen, die von Flüssigkeiten, Dämpfen oder Rauch ausgehen. FTM Technologies™ Aktivkohlefilter sind für den Einsatz in Abzugshauben vorgesehen.
Marke: FTM Technologies™ FCP1
Additional Details : Gewicht : 2.52000kg
Beschreibung
- Hervorragender Schutz im Labor
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Abzugshauben
Spezifikation
Abzugshauben (außer HI8F/HI8V) | |
Für organische Dämpfe, Säuren und Gerüche | |
Filter |
Aktivkohle | |
Je 1 |