Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenvorsatzfilter mit der PTFE-Membran
Universelle Membran-Spritzenfilter für alle Ihre Anforderungen zur analytischen Filtration.
149.00 CHF - 2445.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | wwPTFE |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 2,8 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | < 100 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17144451
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4927 |
0,2 μm | 50/Packung |
189.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17134451
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4914 |
0,45 μm | 50/Packung |
149.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17154451
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4929 |
0,2 μm | 1000/Packung |
2445.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17164451
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4932 |
0,45 μm | 1000/Packung |
2445.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
wwPTFE | |
2,8 cm2 | |
Polypropylen | |
25 mm |
Unsteril | |
< 100 μl | |
55 °C |