Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenvorsatzfilter mit der PTFE-Membran
Universelle Membran-Spritzenfilter für alle Ihre Anforderungen zur analytischen Filtration.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4914
97.22 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.43800kg
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
wwPTFE | |
Unsteril | |
< 100 μl | |
200/Karton | |
55 °C |
0,45 μm | |
2,8 cm2 | |
Polypropylen | |
50/Packung | |
25 mm |