Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenvorsatzfilter mit der PTFE-Membran
Universelle Membran-Spritzenfilter für alle Ihre Anforderungen zur analytischen Filtration.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4932
1730.77 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.21100kg
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
wwPTFE | |
Unsteril | |
< 100 μl | |
1000/Packung | |
25 mm |
0,45 μm | |
2,8 cm2 | |
Polypropylen | |
55 °C |