Learn More
ABsolute ABsolute qPCR SYBR Green Mischungen
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific™ ABsolute bieten Sensibilität und Reproduzierbarkeit für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
306.00 CHF - 4128.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11892083
|
Thermo Scientific™
AB1322B |
ABsolute qPCR SYBR Green Low ROX Mix | 800 x 50 µl Reaktionen |
2920.00 CHF
1600 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11837692
|
Thermo Scientific™
AB1159A |
ABsolute QPCR SYBR Green Mix | 200 x 50 µl Reaktionen |
956.00 CHF
400 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11882043
|
Thermo Scientific™
AB-1163/B |
ABsolute QPCR SYBR Green ROX (500nM) Mix | 2000 x 50µL rxns |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11832063
|
Thermo Scientific™
AB1219B |
ABsolute QPCR SYBR Green Fluoresceingemisch | 800 Reakt. á 50 µl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11817692
|
Thermo Scientific™
AB-1158/A |
ABsolute QPCR SYBR Green Mix | 100 x 50µL rxns |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11847692
|
Thermo Scientific™
AB-1159/B |
ABsolute QPCR SYBR Green Mix | 2000 x 50µL rxns |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf SYBR Green basiert.
Absolute qPCR Master-Gemische wurden entwickelt, um die gleichbleibendsten und reproduzierbarsten Daten über alle qPCR-Plattformen hinweg zu erzielen. Firmeneigene Zusatzstoffe bieten verbesserte und gleichbleibende Endpunktwerte sowie niedrige Ct-Werte. Alle Mischungen enthalten Thermo-Start Taq DNA-Polymerase für erhöhte Spezifität, sowie dTTP für erhöhte Reaktionseffizienz und Empfindlichkeit (niedrige Ct).Maximale Spezifität—Chemisch modifiziertes Thermo-Start™ aq bleibt vollständig inaktiv, bis es 15 Minuten lang auf 95 °C erhitzt wird, wodurch eine unspezifische Amplifikation verhindert wird.
Verbesserte Effizienz—Die Verwendung von dTTP anstelle von dUTP erhöht die Reaktionseffizienz um ca. 5 % und reduziert somit die Reaktionszeit.
Verbesserte Empfindlichkeit—Die Kombination von Thermo-Start Taq und dTTP erhöht die Empfindlichkeit und ermöglicht die Erkennung von Templates mit niedriger Kopienzahl.
Gerätespezifisch—Individuell optimierte qPCR-Mischungen für alle wichtigen qPCR-/Echtzeit-PCR-Geräte
Reproduzierbare Ergebnisse—Alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die chargenübergreifende Konsistenz zu gewährleisten
Einfaches Protokoll—Das Mastergemisch-Format reduziert Protokollschritte und minimiert das Risiko von Pipettierfehlern und Probenkontamination
Enthält:
Absolute qPCR-Puffer (Thermo-Start-DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, SYBR Green I, ROX™ passiver Referenzfarbstoff (nur in ROX-Mischungen), Fluorescein (nur in Fluorescein-Mischung); Separates MgCl2; separates ROX-Fläschchen (nur in den gekennzeichneten Kits)
Empfohlen für:
Ideal für die qPCR-Analyse in molekularbiologischen Anwendungen, einschließlich Genexpression und SNP-Typisierung
Spezifikation
heated to 95°C for 15 minutes |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.