Learn More
ABsolute ABsolute qPCR SYBR Green Mischungen
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific™ ABsolute bieten Sensibilität und Reproduzierbarkeit für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB1219B
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf SYBR Green basiert.
Die Thermo Scientific ABsolute qPCR SYBR Green Mixe sind für SYBR Green I Assays optimiert und enthalten alle notwendigen Komponenten für die quantitative PCR mit der Ausnahme von Template und Primer/Sonden. Der 2x qPCR SYBR Green Mix enthält optimale Mengen an aktivem SYBR Green I Farbstoff und die Thermo-Start Taq DNA-Polymerase im proprietären Reaktionspuffer, welcher die Detektion von Low-Copy-Number Targets ermöglicht. Die Kits sind entweder mit ROX- oder Fluorescein-Referenzfarbstoff erhältlich.Die ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mastermixe enthalten einen inerten blauen Farbstoff, um das Kontrollieren der bereits befüllten Wells zu erleichtern und damit das Pipettieren schnell, einfach und fehlerlos zu machen.
Hersteller: AB-1219/B Art.-Nr.
Beschreibung: ABsolute qPCR SYBR Green Fluorescein Mix
Menge: 800 x 50uL rxns
Spezifikation
ABsolute qPCR Puffer (Thermo-Start DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, SYBR Green I, passiver ROX™ Referenzfarbstoff (nur in ROX Mixen), Fluoreszein (nur in Fluoreszein-Mixen)), separates MgCl2-Fläschchen, separates ROX Fläschchen (nur in angegebenen Kits). Lagerung bei -20 °C Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
ABsolute QPCR SYBR Green Fluoresceingemisch | |
800 Reakt. á 50 µl | |
Für 15 Minuten auf 95°C erhitzt |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.