Learn More
ABsolute ABsolute qPCR SYBR Green Mischungen
Die qPCR-Mastermixe Thermo Scientific™ ABsolute bieten Sensibilität und Reproduzierbarkeit für Echtzeit-PCR-Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ AB-1163/B
Additional Details : CAS : 7732-18-5 Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf SYBR Green basiert.
Highlights
- High Sensitivity & Specificity -The master mixes contain our patented hot start enzyme Thermo-Start DNA Polymerase
- Optimised buffer containing SYBR Green I
- Reproducibility -All master mixes undergo extensive QC to ensure batch to batch consistency
- Broad dynamic range
Spezifikation
ABsolute qPCR Buffer (Thermo-Start DNA polymerase, dNTPs, MgCl2, SYBR Green I, ROX™ passive reference dye (only in ROX mixes), Fluorescein (only in Fluorescein mix)); Separate MgCl2; Separate ROX vial (only in kits indicated). Store at -20°C - Avoid freeze/thaw cycles | |
ABsolute QPCR SYBR Green ROX (500nM) Mix | |
2000 x 50µL rxns | |
heated to 95°C for 15 minutes |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.