Learn More
Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Zellkultureinsätze für Platten mit mehreren Wells
Aus stark transparentem Polystyrol. Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Zellkultureinsätze für Platten mit mehreren Wells sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
239.00 CHF - 242.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 4,15 ml (Well) |
---|---|
Kulturfläche | 452,4 mm2 |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Steril |
Typ | Zellkultur-Einsatz |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10175793
|
Greiner Bio-One
657641 |
0,4 μm |
239.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10073483
|
Greiner Bio-One
657638 |
8,0 μm |
242.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Nicht-zytotoxisch
- Robustes transparentes Polystyrol-Gehäuse
- Hängende Ausführung
- Versiegelte PET-Kapillarporenmembran
- Einzeln in steriler Blisterpackung
Spezifikation
4,15 ml (Well) | |
Polystyrol | |
Zellkultur-Einsatz | |
6 | |
19 mm |
452,4 mm2 | |
Steril | |
2,0 ml bis 4,15 ml | |
PET |