Learn More
Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Zellkultureinsätze für Platten mit mehreren Wells
Artikelnummer. 10175793
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
8,0 μm
Packungsgröße:
24 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
10175793 0,4 μm 24 Stück
10073483 8,0 μm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10175793 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 657641
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus stark transparentem Polystyrol. Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Zellkultureinsätze für Platten mit mehreren Wells sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
  • Nicht-pyrogen
  • Nicht-zytotoxisch
  • Robustes transparentes Polystyrol-Gehäuse
  • Hängende Ausführung
  • Versiegelte PET-Kapillarporenmembran
  • Einzeln in steriler Blisterpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Porendichte: 2 x 106
Kapazität (metrisch) 4,15 ml (Well)
Kulturfläche 452,4 mm2
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Einsatz
Arbeitsvolumen (metrisch) 2,0 bis 4,15 ml
Wellanzahl 6
Porengröße 0,4 μm
Stützmembran PET
Höhe (metrisch) 19 mm