Learn More
Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Zellkultureinsätze für Platten mit mehreren Wells
Aus stark transparentem Polystyrol. Greiner Bio-One 6-Well ThinCert™ Zellkultureinsätze für Platten mit mehreren Wells sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke: Greiner Bio-One 657638
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Nicht-zytotoxisch
- Robustes transparentes Polystyrol-Gehäuse
- Hängende Ausführung
- Versiegelte PET-Kapillarporenmembran
- Einzeln in steriler Blisterpackung
Spezifikation
Porendichte: 0,15 x 106 | |
452,4 mm2 | |
Steril | |
2,0 ml bis 4,15 ml | |
8,0 μm | |
19 mm |
4,15 ml (Well) | |
Polystyrol | |
Zellkultur-Einsatz | |
6 | |
PET |