Learn More
4-tert-Butylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10419210
4-tert-Butylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10419210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10419210
Marke: Thermo Scientific Acros 107911000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 98-53-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-53-3
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001642
InChI-Schlüssel YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7392
IUPAC-Name 4-tert-Butylcyclohexan-1-on
SMILES CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcyclohexanone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48.0°C to 51.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 113.0°C to 116.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H9(=O)
Menge 100 g
Beilstein 07, I, 29
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0466791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Artikelnummer107910250,107911000,107915000
ChargennummerA0364685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Artikelnummer107910250,107911000,107915000
ChargennummerA0431496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Artikelnummer107910250,107911000,107915000
ChargennummerA0426107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer107910250,107911000,107915000
ChargennummerA0392694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer107910250,107911000,107915000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylcyclohexanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
4-tert-Butylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >