Learn More
4-tert-Butylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Tert-Butylcyclohexanon wird als Parfümmittel und in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ethanol (0.5 g/10 ml). Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
4-Tert-Butylcyclohexanon wird als Parfümmittel und in der Kosmetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ethanol (0.5 g/10 ml). Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butylcyclohexanone |
| Schmelzpunkt | 47°C to 51°C |
| Dichte | 0.893 |
| Siedepunkt | 113°C to 116°C (20 mmHg) |
| Flammpunkt | 96°C (204°F) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 507309 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ethanol (0.5g/10 mL). Insoluble in water. |
| Formelmasse | 154.25 |
| Reinheit (%) | 99% |