Learn More
4-tert-Butylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10668184
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
98-53-3
C10H18O
154.25
MFCD00001642
YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
7392
4-tert-Butylcyclohexan-1-on
CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
98-53-3
C10H18O
154.25
MFCD00001642
YKFKEYKJGVSEIX-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexanone, p-tert-butylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanone, p-tert-butyl, cyclohexanone, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanone, 4-tert-butyl cyclohexan-1-one, .gamma.-tert-butylcyclohexanone, pubchem20244
7392
4-tert-Butylcyclohexan-1-on
CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcyclohexanone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48.0°C to 51.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 113.0°C to 116.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H9(=O)
Menge 25 g
Beilstein 07, I, 29
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-tert-Butylcyclohexanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.