Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle
4-20mA current loop interface Temperature controller, actual value
228.00 CHF
Spezifikation
Typ Temperaturregler
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17119974
Unterlagen ansehen
Memmert™
ICO150V3
ICO150
228.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17150005
Unterlagen ansehen
Memmert™
ICO240V3
ICO240
228.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17180035
Unterlagen ansehen
Memmert™
ICO50V3
ICO50
228.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17189934
Unterlagen ansehen
Memmert™
ICO105V3
ICO105
228.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturregler
  • Istwert 0 to +70°C = 4 - 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
Temperaturregler
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle