Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturregler
- Istwert; 0 bis +70 °C = 4 bis 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ICO50 |
| Typ | Temperaturregler |