Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle
4-20mA current loop interface Temperature controller, actual value
Marke: Memmert™ ICO105V3
207.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturregler
- Istwert; 0 bis +70 °C = 4 bis 20 mA
Spezifikation
ICO105 | |
Temperaturregler |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle > ICO105
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur