Learn More
Axygen™ Axygen™ 30 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 384 Spitzenformat
Zur Verwendung mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
757.95 CHF - 4325.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen |
Format | Gestell |
Spitzenform | Automatisierung, Round |
Produktcode | Marke | Reinigungsnachweise | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reinigungsnachweise | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10585180
|
Axygen™
VT-384-31UL-R-S |
DNAse-/RNAse-frei | Steril | Automatisierung, Round |
4325.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10679580
|
Axygen™
VT-384-31UL-R |
DNAse-/RNAse-frei | Nicht steril | Automatisierung, Round |
3955.00 CHF
19200 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12581268
|
Axygen™
VT-384-31UL-R-S |
DNAse-/RNAse-frei | Steril | Automatisierung, Round |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12571268
|
Axygen™
VT-384-31UL-R |
DNAse-/RNAse-frei | Nicht steril | Automatisierung, Round |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12591268
|
Axygen™
VT-384-31UL-R-SDL |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | Non-sterile | Automation, Round |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Ohne Filter
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
Ungefiltert | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Automatisierung, Round | |
Polypropylen |
Durchsichtig | |
Gestell | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST |