Learn More
Axygen™ Axygen™ 30 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 384 Spitzenformat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke:  Axygen™ VT-384-31UL-R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10679580
  • 3955.00 CHF / 19200 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Nicht-pyrogen
  • Ohne Filter
  • Steril oder unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 μl
Unsteril
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Automatisierung, Rund
50 Boxen/Karton
Polypropylen
Ungefiltert
Durchsichtig
DNAse-/RNAse-frei
Racks
SBS-Box
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST