Learn More
Axygen™ Axygen™ 30 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 384 Spitzenformat
GREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke:  Axygen™ VT-384-31UL-R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12571268
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Nicht-pyrogen
  • Ohne Filter
  • Steril oder unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 μl
Unsteril
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Automatisierung, Rund
50 Boxen/Karton
Polypropylen
Ungefiltert
Durchsichtig
DNAse-/RNAse-frei
Racks
SBS-Box
Agilent™/Velocity VPrep™ 16ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 96ST, Agilent™/Velocity VPrep™ 384ST, Agilent™ Bravo™ 384ST