Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren sind
246.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) R-A6x250/8MI Festrotoren
Anzahl pro Packung 2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886642
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30304369
8 x 1.5 ml
246.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15896642
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30304370
5 x 10 ml
246.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15816652
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30304372
2 x 30 ml
246.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15806652
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30304371
4 x 15 ml
246.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15826652
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30304373
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser)
246.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15836652
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30304374
1 x 50 ml (30 mm Durchm.)
246.00 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
  • Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
Spezifikation
Spezifikation
R-A6x250/8MI Festrotoren
2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren