Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser)
1 x 50 ml (30 mm Durchm.)
2 x 30 ml
4 x 15 ml
5 x 10 ml
8 x 1.5 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | FA |
| Fassungsvermögen | 1 x 50 ml (30 mm Durchm.) |
| Max. Röhrchendurchmesser | 30 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-A6x250/8MI Festrotoren |
| Beschreibung | Adapter, 1 x 50 ml T 30 mm FA, 2/Packung |
| Anzahl Plätze | 1 |
| Anzahl pro Packung | 2 |