Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 50 ml (29 mm Durchmesser)
1 x 50 ml (30 mm Durchm.)
2 x 30 ml
4 x 15 ml
5 x 10 ml
8 x 1.5 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren
Spezifikation
Spezifikation
Typ | FA |
Fassungsvermögen | 4 x 15 ml |
Max. Röhrchendurchmesser | 17 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | R-A6x250/8MI Festrotoren |
Beschreibung | Adapter, 4 x 15 ml, T 17 mm FA, 2/Packung |
Anzahl Plätze | 4 |
Anzahl pro Packung | 2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ 2 Zentrifugenröhrchen-Adapter, Frontier™ R-A6x250/8MI Festrotoren >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur