Learn More
Axygen™ Axygen™ Universalpipettenspitzen, 1250 μl
Matrix-kompatible Spitzen in lebendigen Farben
140.12 CHF - 570.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 1250 µl |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Ja |
Zertifizierung/Konformität | RNase-/DNase-frei |
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13107664
|
Axygen™
MTX-1250-C-R |
Gestell |
525.00 CHF
3456 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12531308
|
Axygen™
MTX-1250-C |
Großpackung |
570.00 CHF
5000 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11326334
|
Axygen™
MTX-1250-C-R |
Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Spitzen im Matrix-Stil für Matrix Impact™ und Impact2™ Pipettierer
- Maxymum Recovery™ Spitzen ermöglichen eine vollständige Entnahme von wertvollen Proben
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen werden für vollständige Sicherheit ohne Beeinträchtigung von Kunststoff oder Leistung mit Elektronenstrahlen sterilisiert
- Volumenbereich: 15 bis 1250 μl
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
1250 µl | |
Durchsichtig | |
RNase-/DNase-frei | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
Ja | |
Matrix™ Impact™ Pipettierer |