Learn More
Axygen™ Axygen™ Universalpipettenspitzen, 1250 μl
Matrix-kompatible Spitzen in lebendigen Farben
Marke:  Axygen™ MTX-1250-C-R
Additional Details : Gewicht : 8.62000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11326334
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Spitzen im Matrix-Stil für Matrix Impact™ und Impact2™ Pipettierer
  • Maxymum Recovery™ Spitzen ermöglichen eine vollständige Entnahme von wertvollen Proben
  • Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
  • Die Spitzen werden für vollständige Sicherheit ohne Beeinträchtigung von Kunststoff oder Leistung mit Elektronenstrahlen sterilisiert
  • Volumenbereich: 15 bis 1250 μl
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
Spezifikation
1250 µl
Durchsichtig
RNase-/DNase-frei
Matrix™ Impact™ Pipettierer
Nicht steril
Ja
Gestell