Learn More
Axygen™ Axygen™ Universalpipettenspitzen, 1250 μl
Matrix-kompatible Spitzen in lebendigen Farben
Marke: Axygen™ MTX-1250-C
Additional Details : Gewicht : 10.89000kg
Beschreibung
- Spitzen im Matrix-Stil für Matrix Impact™ und Impact2™ Pipettierer
- Maxymum Recovery™ Spitzen ermöglichen eine vollständige Entnahme von wertvollen Proben
- Die optimierte Spitzenabschrägung reduziert das Festhängen von Proben und verbessert die Pipettiergenauigkeit
- Die Spitzen werden für vollständige Sicherheit ohne Beeinträchtigung von Kunststoff oder Leistung mit Elektronenstrahlen sterilisiert
- Volumenbereich: 15 bis 1250 μl
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen
Spezifikation
1250 µl | |
Durchsichtig | |
RNase-/DNase-frei | |
Matrix™ Impact™ Pipettierer |
Nicht steril | |
Ja | |
Großpackung | |
Polypropylen |