Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen
Axygen Universalspitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipetten entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettenmarken kompatibel. Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei. Sie sind in den Ausführungen Maxymum Recovery, Bevelled, unsteril, steril, unfiltriert und mit anderen Merkmalen für spezielle Anwendungen erhältlich.
84.60 CHF - 851.51 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 μl |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-frei Entspricht USP 3127 (Schwermetallkontamination) |
Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12633706
|
Axygen™
TF-300-L-R-S |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Universal, MAXYMum Recovery | Gestell |
107.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12106890
|
Axygen™
TF-300 |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Universal, Mikrovolumen | Großpackung |
116.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11346074
|
Axygen™
TF-300-R-S |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Universal, Mikrovolumen | Gestell |
184.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12756749
|
Axygen™
TF-400-L-R-S |
Eppendorf™ Research™ 0,5 bis 10 μl | Maxymum Recovery™, Universal | Gestell |
595.00 CHF
4800 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12116890
|
Axygen™
TF-400 |
Eppendorf™ Research™ 0,5 bis 10 μl | Mikrovolumen | Großpackung |
84.60 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12555537
|
Axygen™
TF-400-R-S |
Eppendorf™ Research™ 0,5 bis 10 μl | Mikrovolumen | Gestell |
184.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12531358
|
Axygen™
TF-400 |
Eppendorf™ Research™ 0,5 bis 10 μl | Mikrovolumen | Großpackung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12511358
|
Axygen™
TF-300 |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 | Universal, Mikrovolumen | Großpackung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
- Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei.
- Nicht-pyrogen
- Mikrovolumen
- Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Bestellinformation
Nicht gefiltert, Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton; gefiltert, Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Stapelbare Gestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, ,10 Stapel/Packung
Spezifikation
0,5 bis 10 μl | |
RNase-, DNase-frei Entspricht USP 3127 (Schwermetallkontamination) |
|
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Polypropylen |