Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen
Axygen Universalspitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipetten entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettenmarken kompatibel. Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei. Sie sind in den Ausführungen Maxymum Recovery, Bevelled, unsteril, steril, unfiltriert und mit anderen Merkmalen für spezielle Anwendungen erhältlich.
Marke: Axygen™ TF-300
Additional Details : Gewicht : 2.27000kg
Beschreibung
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
- Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei.
- Nicht-pyrogen
- Mikrovolumen
- Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Bestellinformation
Nicht gefiltert, Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton; gefiltert, Großpackung: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Stapelbare Gestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, ,10 Stapel/Packung
Spezifikation
0,5 bis 10 μl | |
Unsteril | |
USP 3127 | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Universal, Mikrovolumen | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Großpackung | |
1.000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Polypropylen |