Learn More
Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen
Axygen Universalspitzen wurden für verschiedenste Ein- und Mehrkanalpipetten entwickelt und sind mit den gängigsten Pipettenmarken kompatibel. Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei. Sie sind in den Ausführungen Maxymum Recovery, Bevelled, unsteril, steril, unfiltriert und mit anderen Merkmalen für spezielle Anwendungen erhältlich.
Marke: Axygen™ TF-300-L-R-S
Additional Details : Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Flexible Wände und eine Reihe von Innendichtringen sorgen für einen sicheren Sitz mit weniger Kraftaufwand beim Beladen und Abwerfen.
- Diese Spitzen aus Polypropylen sind pyrogenfrei und zertifiziert RNase-/DNase-frei.
- Nicht-pyrogen
- Mikrovolumen
- Die Maxymum Recovery-Technik sorgt für extrem niedrige Retention und hohe Ausbeuten
Bestellinformation
Großpackung ohne Filter: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton, Großpackung mit Filter: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Stapelgestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel,10, Stapel/Karton
Spezifikation
0,5 bis 10 μl | |
Steril | |
RNase-, DNase-frei Entspricht USP 3127 (Schwermetallkontamination) |
|
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
Universal, MAXYMum Recovery | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Gestell | |
Gilson™ Pipetman™ P10, Gilson™ Pipetman™ P2 |