UserName
Square Plastic Bottles
Quadratische Kunststoffflaschen
Quadratische Kunststoffflaschen kombinieren platzsparende Lagerung mit zuverlässiger Leistung für eine Vielzahl von Labor- und Produktionsabläufen. Ihre quadratische Grundfläche verbessert die Regalausnutzung und Packungsdichte und sorgt gleichzeitig für eine stabile Handhabung und Stapelbarkeit auf Arbeitstischen, in Kühlschränken und während des Transports.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Biotainer™-Flaschen und -Ballons
Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™-Flaschen und -Ballons sind steril, gebrauchsfertig und speziell für pharmazeutische und biologische Hersteller entwickelt worden. Hervorragend geeignet für Gefrieranwendungen.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Bottles and Carboys
Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen
Hervorzuheben ist die robuste, platzsparende Lagerung mit quadratischen Kunststoffflaschen von Thermo Scientific Nalgene und Gosselin. Ideal für Medien, Puffer und Prozessflüssigkeiten, bei denen sichere, auslaufsichere Leistung und effiziente Verpackung in kontrollierten Umgebungen unerlässlich sind.
Gosselin™ Square HDPE Bottles
Gosselin™ quadratische HDPE-Flaschen mit Skala, 250 ml
Fördern Sie leichte, einfach zu handhabende quadratische HDPE-Flaschen, die den Platz in Kühlräumen und Lagerschränken maximieren und gleichzeitig eine zuverlässige Verschlussintegrität für routinemäßige Laborreagenzien und Proben gewährleisten. 
Gosselin™ Square HDPE Graduated 250 mL Bottles
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Bestellung abschließen – Tolle Angebote
Häufig gestellte Fragen
Quadratische Kunststoffflaschen maximieren die Lagerdichte in Regalen und Kühlräumen und bleiben gleichzeitig während des Transports stabil. Die flachen Seiten erleichtern die Beschriftung und verbessern die Lesbarkeit. Marken wie Gosselin, Thermo Scientific Nalgene, Kautex und Corning verwenden robuste Materialien und Verschlüsse, um die Auslaufsicherheit und Produktintegrität zu gewährleisten.
Die meisten quadratischen Kunststoffflaschen in diesem Sortiment bestehen aus HDPE, PET oder Polycarbonat. HDPE bietet eine gute chemische Beständigkeit für Routinereagenzien, PET sorgt für hervorragende Klarheit und PC kombiniert Transparenz mit höherer Schlagfestigkeit. Thermo Scientific Nalgene, Gosselin, Kautex, Corning und Buerkle bieten jeweils Materialoptionen für spezifische Arbeitsabläufe an.
Berücksichtigen Sie zunächst die Viskosität, die Abfüllgeräte und die Probenahmehäufigkeit. Weithalsflaschen von Kautex und Gosselin sind ideal für Pulver oder viskose Flüssigkeiten, während die enghalsigen Thermo Scientific Nalgene Biotainer-Formate eine sichere Verbindung und ein geringeres Verschüttungsrisiko bieten. Passen Sie den Verschlusstyp und die Auskleidung an Ihre Anforderungen hinsichtlich chemischer Verträglichkeit und Sterilität an.
Für sterile oder kritische Anwendungen sollten Sie sich für quadratische Biotainer- und Validierungsformate von Thermo Scientific Nalgene und Corning PC-Aufbewahrungsflaschen entscheiden. Diese Optionen werden oft vorsterilisiert, einzeln verpackt und für die Bioverarbeitung, Medienlagerung oder Validierungsstudien entwickelt, was zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zu einer konsistenten Leistung beiträgt.
Konzentrieren Sie sich auf Flaschen, die europaweit erhältlich sind und einheitliche Spezifikationen aufweisen. Priorisieren Sie Kernvolumina wie 250 ml, 500 ml und 1 l von Gosselin, Thermo Scientific Nalgene, Kautex, Corning und Buerkle und richten Sie dann interne Lagerlisten und SOPs an diesen Standard-Produktcodes aus.
Top-Marken