Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen
Artikelnummer. 10329587
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
500mL
500 ml
1 l
2 l
5 l
Produkttyp:
Quadratisch mit Polyethylen-Henkel
Viereckige Flasche
Menge:
20/Packung, 20/Karton
2L HDPE Packer Certified
35/Packung, 35/Karton
5/Packung, 20/Karton
5/Packung, 35/Karton
5/Packung, 70/Karton
6er-Pack, 6 pro Karton
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
35 Stück
5 Stück
6 Stück
70 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Produkttyp Menge Packungsgröße
10329587 1 l Viereckige Flasche 35/Packung, 35/Karton 35 Stück
11319694 125 ml Viereckige Flasche 5/Packung, 70/Karton 5 Stück
10227747 125 ml Viereckige Flasche 5/Packung, 70/Karton 100 Stück
10791310 500 ml Viereckige Flasche 5/Packung, 70/Karton 70 Stück
10237747 500mL Viereckige Flasche 2L HDPE Packer Certified 70 Stück
12059987 1 l Viereckige Flasche 5/Packung, 35/Karton 35 Stück
10524408 2 l Viereckige Flasche 5/Packung, 20/Karton 20 Stück
10297887 2 l Viereckige Flasche 20/Packung, 20/Karton 20 Stück
10440568 5 l Viereckige Flasche 6er-Pack, 6 pro Karton 6 Stück
10553298 5 l Quadratisch mit Polyethylen-Henkel 6er-Pack, 6 pro Karton 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10329587 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 311035
Optimieren Sie Ihren Bioprozess-Workflow
Verwenden Sie den Aktionscode 27948
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen.
Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen und nutzen Sie die Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen aus PETG, die sich ideal für die längere Lagerung pH-empfindlicher Flüssigkeiten wie z. B. Kulturmedien eignen. Alle Biotainer Flaschen sind zertifiziert steril, gebrauchsfertig und gammabestrahlt bis zu einem Sterilitätssicherheitsniveau (SAL) von 10–6.
  • Langlebiges, kristallklares PETG für Probenintegrität
  • Verschlüsse mit Polyethyleneinlage sorgen für Auslaufsicherheit†
  • Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
  • Geeignet für die Lagerung unter Bedingungen von -40 ° bis +70 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.8 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.46 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Langzeitlagerung, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Material PETG
Anzahl pro Karton 35/Cs.
Verpackung Bulk
Menge 35/Packung, 35/Karton
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 201 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,9 in.
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 98 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Arbeitsablaufschritt Upstream process solution storage. Upstream Validation
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 Unzen
Form Quadratisch
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP <661>, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1315
Produkttyp Viereckige Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.