Umwälzbäder
Umwälzbäder sind Wasserbäder mit konstanter Temperatur, die ein schnelles Aufheizen und Abkühlen der Proben durch ständiges Umwälzen des Wassers ermöglichen. Sie werden häufig in Laboratorien oder in der Industrie eingesetzt, wo ein Temperaturregelbereich erforderlich ist.
Fisherbrand™ Isotemp™ R20 Kühl- und Heizbadthermostate
Das flache Design ermöglicht einen einfachen Zugang zum Bad, wenn die Höhe der Laborarbeitsfläche eingeschränkt ist. Nahtlose Edelstahlbäder gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und eine einfache Reinigung.
Fisherbrand™ Isotemp™ R20 Kühl- und Heizbadthermostate
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizbadthermostate: Modell 4100 H7
Zuverlässige Hochleistungsheizelemente sorgen für ein schnelles Aufheizen der Flüssigkeit und stellen die Kompatibilität mit Ihrer Anwendung sicher. Die standardmäßige, vom Anwender einstellbare Hochtemperaturabschaltung (HTC) gewährleistet, dass die Anwendungstemperaturen die festgelegten Sollwerte nicht überschreiten.
Thermo Scientific™ ARCTIC A10 Kühlbadthermostate
Die ARCTIC A10 Kühlbadthermostate bieten eine effiziente Kühlleistung für offene und geschlossene Anwendungen, mit einem Temperaturbereich von −10 °C bis +100 °C und einem maximalen Badvolumen von 6 L.
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Häufig gestellte Fragen
Ein Umwälzthermostat hält eine stabile Solltemperatur für Proben und Geräte aufrecht, indem ein Temperiermedium durch ein Bad und häufig auch durch einen externen Kreislauf zirkuliert. Er wird typischerweise für Reaktionskontrolle, Viskositätsprüfungen, Kalibrierungen und die Temperierung von Proben eingesetzt. Systeme von Julabo, Thermo Scientific, Huber, Fisherbrand und IKA decken unterschiedliche Temperaturbereiche und Leistungsanforderungen ab.
Ein Heizthermostat ist geeignet, wenn ausschließlich Temperaturen oberhalb der Umgebungstemperatur benötigt werden. Ein Kühlthermostat ist erforderlich, wenn Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur geregelt oder die Abwärme angeschlossener Geräte kompensiert werden müssen. Vergleichen Sie Temperaturbereich, Kühlleistung und Pumpenleistung. Marken wie Julabo, Thermo Scientific, Huber, Fisherbrand und IKA bieten beide Varianten für typische Laboranforderungen an.
Die Temperaturstabilität hängt von der Regelgenauigkeit, der Zirkulation des Badmediums und der thermischen Last ab. Achten Sie auf ausreichenden Förderstrom und Druck der Pumpe, ein geeignetes Badvolumen sowie eine angemessene Heiz- oder Kühlleistung für Ihren Sollwert. Auch Isolierung und Deckeloptionen tragen zur Reduzierung von Wärmeverlusten bei. Die Modelle von Julabo, Thermo Scientific, Huber, Fisherbrand und IKA unterscheiden sich je nach Leistungsklasse.
Verwenden Sie die Ein- und Auslassanschlüsse des Thermostaten mit kompatiblen Schläuchen, die für Ihren Temperatur- und Druckbereich ausgelegt sind. Befüllen Sie den Kreislauf, entlüften Sie das System und passen Sie die Pumpeneinstellung an den Strömungswiderstand Ihrer Anwendung an. Viele Geräte von Julabo, Thermo Scientific, Huber, Fisherbrand und IKA unterstützen die externe Zirkulation für Doppelmantelgefäße, Kondensatoren und andere Instrumente.
Kaufen Sie Ihre Marken