Learn More
JULABO CORIO CD-200F Refrigerated/Heating Circulator with Natural Refrigerants
Artikelnummer. 17987801
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 bis 4 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17987801 3 bis 4 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17987801 Lieferant JULABO Lieferanten-Nr. 9012701.N1
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kühl-/Heizumwälzpumpen der CORIO Die CD-Serien zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Sie sind robust und zuverlässig und eignen sich für ein breites Spektrum an Standard- und Routinearbeiten sowohl in Laboren als auch in industriellen Umgebungen.
  • Modelle für interne und externe Anwendungen
  • Helles, weißes, gut ablesbares Display
  • Sehr leise
  • USB Verbindung
  • Integrierter Pumpenanschluss M16 ×1
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Baddeckel und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
  • Herausnehmbares Belüftungsgitter
  • Kühlaggregat ohne Seitenschlitze
  • Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
  • Die platzsparende Kühlschlange bietet mehr Platz im Badetank
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 bis 4 l
Kommunikation USB
Kühlleistung 0,22kW bei 20 °C
Flussrate 15 l/min
Pumpentyp Tauchpumpe
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Typ thermostat
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz