UserName
25364_Merch_P1_Product
RNA-Vorbereitung und RNA-Aufreinigung
Unsere Produkte umfassen organische Reagenzien, Kits mit Kieselgel-Spinsäulen oder magnetischen Beads, Puffer, Enzyme, Enzyminhibitoren, Verbrauchsmaterialien und vieles mehr und sind für die Isolierung verschiedener RNA-Typen wie Gesamt-RNA, mRNA, virale RNA und bakterielle RNA aus unterschiedlichen Quellen konzipiert.
AUSGEWÄHLT
Invitrogen™ RNaseOUT™ Rekombinanter Ribonuklease-Inhibitor
Schützt mRNA und verbessert die Gesamtausbeute an cDNA.
25364_Merch_P2_Product1
Invitrogen™ Ribonuklease-Inhibitor, geklont
Für zellfreie Translationssysteme und die reverse Transkription von mRNA
Ein starker nicht-kompetitiver Inhibitor neutraler pankreatischer Ribonukleasen.
25364_Merch_P2_Product2
MP Biomedicals™ SPINeasy RNA Kit für Gewebe
Erzielen Sie eine hocheffiziente Lyse von Gewebeproben innerhalb von Sekunden
Schnelle und bequeme Reinigung von Gesamt-RNA aus verschiedenen tierischen Geweben, pflanzlichen Geweben und Gewebekulturen.
25364_Merch_P2_Product3
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Häufig gestellte Fragen
Die RNA-Reinigung ist ein kritischer Prozess in der Molekularbiologie, um hochqualitative RNA für verschiedene nachgelagerte Anwendungen zu isolieren. Hier sind die allgemeinen Schritte, die bei der RNA-Reinigung beteiligt sind:
  • Probenentnahme: Sammeln Sie die biologische Probe (z.B. Gewebe, Zellen, Blut) und stellen Sie sicher, dass sie auf Eis gehalten oder in einer RNA-Stabilisierungslösung konserviert wird, um eine RNA-Degradation zu verhindern.
  • Zelllyse: Lysieren Sie die Zellen oder das Gewebe, um RNA freizusetzen. Dies wird oft mit einem Lysepuffer durchgeführt, der Detergenzien und chaotrope Agenzien enthält, die Zellmembranen stören und Proteine denaturieren.
  • Homogenisierung: Homogenisieren Sie die Probe, um eine vollständige Zellzerstörung und Solubilisierung aller zellulären Komponenten sicherzustellen. Dies kann mechanisch oder mit einem Homogenisator durchgeführt werden.
  • Phasentrennung: Fügen Sie Phenol/Chloroform oder ein ähnliches Reagenz hinzu, um RNA von DNA und Proteinen zu trennen. Nach der Zentrifugation trennt sich das Gemisch in wässrige (RNA enthaltende), Interphase (DNA enthaltende) und organische (Proteine enthaltende) Phasen.
  • RNA-Präzipitation: Übertragen Sie die wässrige Phase in ein neues Röhrchen und präzipitieren Sie die RNA durch Zugabe von Isopropanol oder Ethanol und Inkubation des Gemischs bei niedriger Temperatur (z.B. -20°C).
  • RNA-Waschung: Zentrifugieren Sie, um die RNA zu pelletieren, entfernen Sie das Überstand und waschen Sie das RNA-Pellet mit kaltem Ethanol (70%), um Verunreinigungen zu entfernen.
  • RNA-Resuspension: Trocknen Sie das RNA-Pellet kurz und resuspendieren Sie es in RNase-freiem Wasser oder Puffer zur Lagerung.
  • RNA-Qualitätsbewertung: Bewerten Sie die Menge und Qualität der gereinigten RNA mittels Spektrophotometrie (z.B. A260/A280-Verhältnis) und Gelelektrophorese oder einem automatisierten Elektrophoresesystem (z.B. Bioanalyzer).
Die RNA-Reinigung ist aus mehreren Gründen wichtig:
  • Genauere Analyse der Genexpression: Hochwertige RNA ist entscheidend für zuverlässige Ergebnisse in Studien zur Genexpression, einschließlich quantitativer PCR (qPCR), RNA-Sequenzierung (RNA-seq) und Mikroarray-Analyse.
  • Forschung in der Molekularbiologie: Gereinigte RNA wird für verschiedene molekularbiologische Techniken wie Klonierung, in vitro Transkription und das Studium der RNA-Struktur und -Funktion benötigt.
  • Diagnose und Forschung bei Krankheiten: Die RNA-Reinigung ist entscheidend für die Identifizierung und Untersuchung krankheitsbezogener Genexpressionsmuster, die bei der Diagnose von Erkrankungen wie Krebs, Infektionskrankheiten und genetischen Störungen helfen können.
  • Biotechnologische Anwendungen: In der Biotechnologie wird gereinigte RNA verwendet, um rekombinante Proteine zu produzieren, RNA-basierte Therapeutika zu entwickeln und Geneditierung mit Techniken wie CRISPR-Cas9 durchzuführen.
  • Vermeidung von Kontamination: Die Reinigung stellt sicher, dass RNA-Proben frei von Verunreinigungen wie DNA, Proteinen und anderen zellulären Komponenten sind, die die nachgelagerten Anwendungen stören und zu ungenauen Ergebnissen führen könnten.
  • Hohe Sensitivität und Spezifität: Viele RNA-basierte Assays sind hochsensitiv und erfordern reine RNA, um Transkripte mit niedriger Häufigkeit genau und spezifisch zu erkennen.
Insgesamt ist die RNA-Reinigung ein kritischer Schritt, der die Integrität, Reinheit und Qualität der RNA sicherstellt und genaue und reproduzierbare Ergebnisse in verschiedenen Forschungs- und klinischen Anwendungen ermöglicht.
Die RNA-Reinigung kann aus verschiedenen Gründen herausfordernd sein:
  • RNA-Abbau: RNA ist sehr anfällig für den Abbau durch RNasen, die allgegenwärtige und sehr stabile Enzyme sind. Die Verhinderung von RNase-Kontamination und -Aktivität ist entscheidend.
  • Probenqualität: Die Qualität und der Typ des Ausgangsmaterials (z.B. Gewebe, Zellen, Körperflüssigkeiten) können den Ertrag und die Reinheit der RNA beeinflussen. Die Handhabungs- und Lagerungsbedingungen müssen optimiert werden, um die Integrität der RNA zu bewahren.
  • Kontamination: Verunreinigungen wie DNA, Proteine und Phenol können mit der RNA co-purifizieren und die nachgelagerten Anwendungen stören. Eine effektive Trennung und Entfernung dieser Verunreinigungen ist notwendig.
  • Niedriger Ertrag: Einige Proben können nur geringe Mengen an RNA liefern, was es schwierig macht, genügend Material für die Analyse zu erhalten. Effiziente Extraktionsmethoden und Konzentrationsschritte sind erforderlich, um den Ertrag zu maximieren.
  • Komplexität biologischer Proben: Verschiedene Probentypen (z.B. Pflanzenteile, Bakterienzellen, tierische Gewebe) können spezifische Lyse- und Reinigungsprotokolle aufgrund ihrer einzigartigen Zusammensetzungen und Strukturen erfordern.
  • Inhibitoren für nachgelagerte Anwendungen: Restchemikalien oder Reagenzien, die während der RNA-Reinigung verwendet werden (z.B. Phenol, Ethanol), können Enzyme hemmen, die in nachgelagerten Prozessen verwendet werden. Gründliches Waschen und ordnungsgemäße Handhabung sind erforderlich, um diese Inhibitoren zu eliminieren.
  • Reproduzierbarkeit: Konsistente und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, kann herausfordernd sein, insbesondere wenn mit verschiedenen Probentypen oder kleinen Mengen an RNA gearbeitet wird.
Durch die Bewältigung dieser Herausforderungen können Sie die Qualität und Quantität der gereinigten RNA für Ihre molekularbiologischen Forschungsanwendungen verbessern.
Verwandte Ressourcen
FastPrep® System - Eine Komplettlösung für Ihre Probenvorbereitung
Ein detaillierter Leitfaden zu FastPrep-Instrumenten, Röhrchenhaltern, Lysematrix, Nukleinsäure- und Proteinreinigungskits und anderen Werkzeugen zur Erzielung hoher Ausbeuten an DNA und RNA.
25364_Merch_P8_Doc1
Kaufen Sie Ihre Marken