Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy RNA Kit für Bakterien
Artikelnummer. 17782438 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Aufreinigungen
Packungsgröße:
50 Sets
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17782438 50 Aufreinigungen 50 Sets
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17782438 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 116541050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    509.00 CHF
    484.18 CHF / 50 Sets
    Sparen 24.82 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SPINeasy RNA Kit für Bakterien – Bequeme Aufreinigung der Gesamt-RNA aus grampositiven und gramnegativen Bakterien mit Spin-Säulen-Technologie.
  • SPINeasy RNA Kit für Bakterien ist ein Kit mit Silika-Membran-Spin-Säulen, das eine schnelle und bequeme Aufreinigung der Gesamt-RNA aus Gram-positiven und Gram-negativen Bakterien ermöglicht. Im Kit enthalten ist unsere speziell entwickelte RNASS-Lösung, die RNA in Bakterienproben stabilisiert und schützt.
  • Die Verwendung von Lysepuffer R und Lysematrix B in Kombination mit FastPrep™ Geräten von MP Biomedicals ermöglicht eine äußerst effiziente Lyse von bakteriellen Proben innerhalb von Sekunden.
  • Das Kit ermöglicht In einem einfachen Arbeitsablauf die Verarbeitung mehrerer Proben:
    • Gleichzeitig
    • Ohne Verwendung toxischer Substanzen wie Phenol und Chloroform.
  • Die Aufreinigung von Gesamt-RNA von hoher Qualität und Integrität erfolgt typischerweise:
    • Innerhalb von 40 Minuten
    • Ist sofort für RT-PCR und andere nachgeschaltete Anwendungen verfügbar.
Spezifikation
Buffer Lysepuffer
Isolation Technology Kieselgel-Zentrifugationssäule
Aufreinigungszeit 40 min
Spezies E. coli
Probentyp Bakterien
Menge 50 Aufreinigungen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SPINeasy RNA Kit for Bacteria (With Lysing Matrix)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Sulphate Monohydrate, CalciumChloride, GuanidineHydrochloride