accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2ONaCH3OO

CAS RN 6131-90-4

IUPAC Name: sodium acetate trihydrate
Synonyme: sodium acetate trihydrate
Molekulargewicht (g/mol): 136.08
Summenformel: C2H9NaO5
InChi Key: AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
SMILES: O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (57)
  • (13)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (7)
  • (12)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
Physikalische Form 
  • (9)
  • (2)
  • (12)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (7)
  • (2)
  • (11)
  • (5)
  • (18)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (57)
  • (13)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (12)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (9)
  • (2)
  • (12)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (1)