Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, für HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280941 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280941 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280941 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T020461000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 CHF
    148.00 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 20.00 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate Trihydrate
CAS 6131-90-4
Physikalische Form Powder, Crystals and/or Chunks
Menge 1 kg
Molekulargewicht (g/mol) 136.08 g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte HPLC
Verpackung Pulverbehälter aus Kunststoff