Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11490166 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11490166 500 g
11430286 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490166 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02300184.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Zu 800–900 ml deionisiertem Wasser 8,20 g Natriumacetat geben und vermischen.
  • Mit 1,0 M NaOH auf pH 5,2 einstellen
  • Mit deionisiertem Wasser auf 1 Liter auffüllen
  • Mischen
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 136.079
MDL-Nummer MFCD00071557
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC-Name Natrium;Acetat;Trihydrat
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SODIUM ACETATE TRIHYDRATE
Schmelzpunkt 56 °C bis 64 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Siedepunkt 123 °C (-3H)
Strukturformel CH3COONa . 3H2O
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (20 g plus 150 ml). (Lit.)
Formelmasse 136.08
Güte HPLC
Physikalische Form Kristallpulver