Membranfilterscheiben
Membranfilterscheiben sind vorgeschnittene Membranlagen für schnelle Filtration von Flüssigkeits- und Gasproben mit hohem Durchsatz. Unser Sortiment umfasst sowohl sterile als auch unsterile Filtermembranen aus verschiedenen Materialien für unterschiedliche Anwendungen.
Sartorius Gitterbedruckte sterile Cellulosenitrat-Membranfilter 0,45 µm
Gewährleisten eine zuverlässige Qualitätskontrolle in der mikrobiologischen Filtration. Die gitterbedruckten sterilen Sartorius™ Cellulosenitrat-Membranfilter mit 0,45 µm Porengröße sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Raster, ideal für Koloniezählung, Partikeltests und Mikroskopie.
Sartorius Gitterbedruckte sterile Cellulosenitrat-Membranfilter 0,45 µm
Merck Durapore™ Membranfilter 0,45 µm
Empfohlen, wenn eine maximale Wiederfindung entscheidend ist. Durapore™ PVDF-Membranen mit 0,45 µm Porengröße bieten hohe Durchflussraten und Durchsatz, geringe Extrahierstoffe, eine breite chemische Beständigkeit und eine geringe Proteinbindung.
Merck Durapore™ Membranfilter 0,45 µm
Merck MF-Millipore™ Membranfilter 0,45 µm
Entwickelt für ein breites Spektrum analytischer und wissenschaftlicher Anwendungen. MF-Millipore™ Membranen aus gemischtem Celluloseester mit 0,45 µm Porengröße sind in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Merck MF-Millipore™ Membranfilter 0,45 µm
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Häufig gestellte Fragen
Wählen Sie 0,22 µm für die sterilisierende Filtration wässriger Proben und 0,45 µm für Klärung bzw. Partikelentfernung. Stimmen Sie die Porengröße auf Ihre Zielretention (Organismen/Partikel) und den benötigten Durchfluss ab. Merck, Sartorius und Whatman bieten eine gleichbleibende Porengrößenkontrolle bei gängigen Durchmessern wie 47 mm und 25 mm.
Wählen Sie nach chemischer Beständigkeit und Bindungsverhalten: PVDF ist häufig proteinarmsorbierend und eignet sich für biologische Proben; Nylon ist vielseitig für wässrige Filtration und bietet oft hohe Durchflussraten; MCE (Mixed Cellulose Ester) und Cellulosenitrat werden широко für allgemeine Mikrobiologie und analytische Filtration eingesetzt. Vergleichen Sie Optionen von Merck, Sartorius, Thermo Scientific und Whatman, um Ergebnisse zu standardisieren.
Verwenden Sie den Durchmesser, der zu Ihrem Filterhalter oder Trichtersystem passt. 25-mm-Scheiben sind kompakt und sparen Probenvolumen; 47-mm-Scheiben sind ein gängiger Standard für Routinefiltration und Wasseranalytik. Prüfen Sie die Spezifikation Ihrer Hardware und wählen Sie anschließend eine passende Scheibe von Merck, Sartorius, Whatman, Fisherbrand oder Thermo Scientific.
Für sterile Workflows verwenden Sie sterile, einzeln verpackte Membranen oder sterile Packs und arbeiten Sie mit sauberen Pinzetten. Berühren Sie die Filterfläche nicht und halten Sie Halter zwischen den Läufen sauber. Sterile Membranen von Sartorius, Merck und Whatman reduzieren das Kontaminationsrisiko, während eine konsistente Technik zuverlässige mikrobiologische Ergebnisse unterstützt.
Der Durchfluss kann abnehmen, wenn die Porengröße für die Probenbelastung zu klein ist, die Probe viele Partikel enthält oder die Membran Komponenten stark bindet. Vorfiltration, 0,45 µm zur Klärung oder ein Materialwechsel (z. B. Nylon statt PVDF) kann helfen. Prüfen Sie die Spezifikationen von Merck, Sartorius und Whatman zu Durchfluss und Durchsatz.
Kaufen Sie Ihre Marken