Learn More
2-(Methoxycarbonyl)benzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364845
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364845 250 mg 250 Milligramm
11344845 1 g 1 Gramm
11354845 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17958.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 374538-03-1 | C8H9BO4 | 179.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374538-03-1
Summenformel C8H9BO4
Molekulargewicht (g/mol) 179.97
MDL-Nummer MFCD02179452
InChI-Schlüssel ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid
PubChem CID 2773496
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Menge 250 mg
Beilstein 8313459
IUPAC-Name (2-Methoxycarbonylphenyl)boronsäure
Formelmasse 179.97
Reinheit (%) 97%