Messkolben
Messkolben sind für die Herstellung genauer Standard- und Stammlösungen in Analyse-, Qualitätskontroll- und Forschungslabors unverzichtbar. Mit einer definierten Kalibrierungsmarkierung und engen Fertigungstoleranzen tragen sie dazu bei, reproduzierbare Volumina bei der Herstellung von Reagenzien, Puffern und Standards für Titrationen, Spektralphotometrie oder Chromatographie sicherzustellen.
Nützliche Links
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Artikelnummer 11379433
Artikelnummer 11718148
Artikelnummer 11576923
Artikelnummer 11309443
Artikelnummer 11319443
Artikelnummer 11834020
Artikelnummer 11693199
Artikelnummer 11884010
Artikelnummer 10778904
Artikelnummer 11844020
Artikelnummer 11864150
Artikelnummer 10287863
Artikelnummer 11329443
Artikelnummer 11399433
Muss man haben
Artikelnummer 11854020
Artikelnummer 15173078
Artikelnummer 10120571
Artikelnummer 11864020
Artikelnummer 12095312
Artikelnummer 11766762
Artikelnummer 11760964
Artikelnummer 11858361
Artikelnummer 11710984
Artikelnummer 11643199
Artikelnummer 10759852
Artikelnummer 15272845
Häufig gestellte Fragen
Ein Messkolben dient dazu, Lösungen mit einem definierten Volumen und hoher Genauigkeit herzustellen. Durch Befüllen bis zur Kalibrierungsmarke können Anwender Standard- und Stammlösungen für Titrationen, spektrophotometrische Assays und Chromatographie mit Messkolben von Fisherbrand, Brand, Hirschmann, Duran, Pyrex und Corning herstellen.
Messkolben der Klasse A bieten engere Toleranzen und werden für analytische und regulierte Arbeiten empfohlen, während Kolben der Klasse B für weniger kritische Anwendungen geeignet sind. Marken wie BLAUBRAND von Brand, Fisherbrand und Hirschmann bieten Optionen der Klasse A an, die häufig mit Konformitätszertifikaten zur Unterstützung der Methodenvalidierung geliefert werden.
Messkolben werden in der Regel aus Borosilikatglas oder Kunststoff wie PMP hergestellt. Duran, Pyrex, Brand und Fisherbrand liefern robuste Glaskolben, die chemisch beständig und temperaturstabil sind, während Corning Kunststoffkolben der Klasse A anbietet, die bruchsicher sind und eine sicherere Handhabung in Lehr- und Hochdurchsatzlabors ermöglichen.
Messkolben sollten sofort nach Gebrauch gespült, mit einem geeigneten Laborreinigungsmittel gewaschen, gründlich mit entionisiertem Wasser gespült und kopfüber abtropfen gelassen werden. Vermeiden Sie scheuernde Bürsten, die das Glas zerkratzen könnten. Befolgen Sie die Herstellerangaben von Fisherbrand, Brand oder Hirschmann und vermeiden Sie die Einwirkung von Bedingungen, die die angegebenen Temperaturgrenzen überschreiten.
Kalibrierzertifikate dokumentieren die Genauigkeit und Toleranzen von Messkolben der Klasse A. Produkte von Brand (BLAUBRAND), Duran und anderen Anbietern werden in der Regel mit Einzelzertifikaten oder Chargendokumentation geliefert, die die Einhaltung der GMP-, GLP- und ISO-Anforderungen belegen und den Nachweis der Rückverfolgbarkeit bei Audits oder der Validierung von Methoden erleichtern.