Learn More
Brand™ Blaubrand™ Bernsteinfarbenes Borosilikatglas Klasse A USP Messkolben mit Glasstopfen
Artikelnummer. 15272845 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
Verschlussgröße:
10/16
14/23
Produkttyp:
Messkolben
Fehlergrenze:
± 0.03 ml
± 0.08 ml
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Produkttyp Fehlergrenze Packungsgröße
15272845 100 ml 14/23 Messkolben ± 0.08 ml 2 Stück
15252845 25 ml 10/16 Messkolben ± 0.03 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15272845 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 37467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 CHF
    60.49 CHF / 2 Stück
    Sparen 48.51 CHF
    44% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A, USP, mit Glasstopfen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Die Glasstopfen lassen sich durch Polypropylenstopfen austauschen. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage lieferbar.
  • Hergestellt aus braunem Borosilikatglas
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Stopfen aus Braunglas. austauschbar gegen Stopfen aus Polypropylen.
  • Kolben aus dunklem Braunglas schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042, USP-Einzelzertifikat auf Anfrage
Verschlussmaterial Glas
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas
Fehlergrenze ± 0.08 ml
Anzahl pro Karton 2 Stück
Produkttyp Messkolben
Toleranz ±0.08 ml
Klasse A
Verschlussgröße 14/23