Orbitalschüttler
Orbitalschüttler sind unverzichtbare Laborgeräte, die für eine gleichmäßige und reproduzierbare Durchmischung von Proben in den Bereichen Life Sciences, Klinik, Biotechnologie und Industrie entwickelt wurden. Ob zur Unterstützung des Zellkulturwachstums, der Mikroplattenverarbeitung, von Proteinexpressionsstudien oder routinemäßiger Laborabläufe – Orbitalschüttler sorgen durch kontrollierte Bewegung für eine verbesserte Homogenität der Proben und eine gleichbleibende Versuchsqualität.
Der Fisher Scientific Channel bietet eine breite Palette an Orbitalschüttlern, darunter kompakte Tischgeräte, Mikroplatten-Thermoschüttler, Inkubationsschüttler, Kühlschüttler und CO₂-beständige Systeme der führenden Marken Thermo Scientific, Grand Instruments, IKA, Eppendorf, Ohaus, Fisherbrand, Corning und Heathrow Scientific. Mit Lösungen, die vom leichten Mischen im Labor bis hin zu Inkubations- und Zellkultur-Anwendungen mit hoher Kapazität reichen, können Anwender Geräte auswählen, die genau auf ihre Anforderungen hinsichtlich Durchsatz, Temperaturregelung und Gefäßen zugeschnitten sind.
CO₂-beständige Schüttler von Thermo Scientific™
Profitieren Sie von einem zuverlässigen 24/7-Betrieb, der ideal geeignet ist, um Ihre Zellen in Ihrer Arbeitsumgebung lebendig und vital zu halten.
Contec™ Sterile IPA
Fisherbrand™ Digitaler Orbitalschüttler
Ausgestattet mit zahlreichen hochwertigen Designmerkmalen ist dieser vielseitige Schüttler für eine breite Palette von Protokollen geeignet. Der Schüttler bietet einen Drehzahlbereich von 20 bis 300 U/min in Schritten von 1 U/min.
Contec™ Sterile IPA
Grant Instruments™ Thermoschüttler mit Kühlfunktion für Mikroröhrchen und Mikroplatten
PCMT-Thermoschüttler mit variabler Drehzahl und Temperatur sowie Heiz- und Kühlfunktion und einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikroplatten. Einsetzbar als Thermoschüttler für Mikroröhrchen und Mikroplatten, kompakter Tischinkubator oder Schüttler für Mikroröhrchen und Mikroplatten.
Contec™ Sterile IPA
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Haufig gestellte Fragen
Orbitalschüttler erzeugen eine kreisförmige Bewegung, um Flüssigkeiten, Kulturen und Proben gleichmäßig zu mischen. Sie werden häufig in Laboren der Mikrobiologie, Molekularbiologie, Biotechnologie und Zellkultur eingesetzt, um die Reproduzierbarkeit und die Konsistenz der Proben zu verbessern.
Die Auswahl hängt von der Art des Gefäßes, der Beladungskapazität, dem Drehzahlbereich, der Orbitgröße und den Temperaturanforderungen ab. Die Marken Thermo Scientific, Grant Instruments und IKA bieten Modelle an, die von kompakten Tischgeräten bis hin zu inkubierten und gekühlten Systemen reichen.
Arbeitsabläufe in der Zellkultur erfordern häufig inkubierte oder CO₂-beständige Orbitalschüttler. Die Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker- und Solaris-Plattformen wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen es auf empfindliches Zellwachstum und die Aufrechterhaltung der Kultur ankommt.
Orbitalschüttler kommen in der akademischen Forschung, der pharmazeutischen Entwicklung, in Biotechnologielabors, klinischen Testzentren und in der industriellen Qualitätskontrolle zum Einsatz.
Die Orbitalschwingung sorgt für eine schonende, gleichmäßige Durchmischung, die den Sauerstofftransfer verbessert, das Absetzen der Proben verringert und reproduzierbare Versuchsbedingungen über verschiedene Gefäßformate hinweg gewährleistet.
Kaufen Sie Ihre Marken